Learn More
5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| CAS | 61643-23-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Leflunomide Imp. C (EP), Leflunomide USP Related Compound C, Leflunomide USP RC C, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Related Compound C, Leflunomide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida |
| Mostrar más |