Learn More
5-metil-N-[2-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30463993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463993 4 x 25 mg 100 miligramos
30051414 100 mg 100 miligramos
30049758 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463993 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-N-[2-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 1403564-06-6
Nombres de analitos o componentes 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Leflunomide Imp. F (EP), 5-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccccc2C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-metil-N-[2-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616 g/mol