Learn More
5-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
5-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 33288-71-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glipizide Imp. A (EP), Glipizide USP Related Compound A, Glipizide USP RC A, 5-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide, Glipizide Related Compound A, Glipizide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]pirazina-2-carboxamida |
| Mostrar más |