Learn More
5-metil-N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]-1,2-oxazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide |
| CAS | 24477-36-9 |
| Fórmula molecular | C13H15N3O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 5-methyl-N-(p-sulfamoylphenethyl)-3-isoxazolecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-9-8-12(16-20-9)13(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)21(14,18)19/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,15,17)(H2,14,18,19) |
| SMILES | O=C(C1=NOC(C)=C1)NCCC2=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-N-(4-sulfamoilfenetil)isoxazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.08 |