Learn More
5-Metil miosmina, TRC
Código de producto. 30464368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464368 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32310010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl Myosmine
CAS 102780-52-9
Fórmula molecular C10 H12 N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-8-5-9(7-11-6-8)10-3-2-4-12-10/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES Cc1cncc(c1)C2=NCCC2
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)-5-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 160.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1