Learn More
5-Metil-L-norleucina, TRC
Código de producto. 30136870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136870 25 mg 25 miligramos
30133521 100 mg 100 miligramos
30009228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32577525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31872-98-7
Fórmula molecular C7 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 145.2
Sinónimo L-Norleucine, 5-methyl-, Hexanoic acid, 2-amino-5-methyl-, L- (8CI), 5-Methyl-L-norleucine, (2S)-2-Amino-5-methylhexanoic acid, (S)-2-Amino-5-methylhexanoic acid, Homoleucine, L-Homoleucine, NSC 4073, L-2-Amino-5-methylhexanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-ácido metilhexanoico
SMILES CC(C)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-L-norleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1103