Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Metilo-DL-triptófano, 98 %
Código de producto. 10725051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10725051 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10745221 1 g Frasco de vidrio 1 g
11956601 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10725051 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 127972500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 951-55-3 | C12H14N2O2 | 218.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-55-3
Fórmula molecular C12H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 218.26
Número MDL MFCD00005652
Clave InChI HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-dl-tryptophan, 5-methyltryptophan, 2-amino-3-5-methyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-methyl, dl-5-methyltryptophan, 5-methyl-tryptophan, 2-amino-3-5-methylindol-3-yl propanoic acid, 5-methyl tryptophan, dl, 5-methyltryptophan #, pubchem20652
PubChem CID 92852
ChEBI CHEBI:52524
Nombre IUPAC 2-amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC(N)C(O)=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-DL-tryptophan
Punto de fusión 280.0°C to 282.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 22,II,471
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo