Learn More
5-metil-d3-amino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-d3-amino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 1246815-24-6 |
| Fórmula molecular | C7H3D3N4O2Se |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O2Se/c1-8-5-3-2-4-6(10-14-9-4)7(5)11(12)13/h2-3,8H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2n[se]nc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-nitro-N-(trideuteriometil)-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9844 |