Learn More
Clorhidrato de 5-metilcitosina, TRC
Código de producto. 30471652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471652 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2947001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytosine Hydrochloride
CAS 58366-64-6
Fórmula molecular C5 H7 N3 O . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl-, monohydrochloride (9CI), Cytosine, 5-methyl-, hydrochloride (6CI), 5-Methylcytosine hydrochloride, 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine hydrochloride, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 5-Methyl cytosine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
SMILES Cl.CC1=CNC(=O)N=C1N
Nombre IUPAC 4-amino-5-metil-1H-pirimidin-2-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0356