Learn More
5-Metil Criseno, TRC
Código de producto. 30040905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040905 5 mg 5 miligramos
30040563 50 mg 50 miligramos
18090060 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2651355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3697-24-3
Fórmula molecular C19 H14
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo Chrysene, 5-methyl-, 5-Methylchrysene, NSC 407620
Nombre IUPAC 5-metilcriseno
SMILES Cc1cc2ccccc2c3ccc4ccccc4c13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylchrysene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1096
Porcentaje de pureza >95%