Learn More
5-Metil Criseno (1mg/mL en diclorometano), TRC
Código de producto. 30401322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30401322 5 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30401322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT11455X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylchrysene
CAS 3697-24-3
Fórmula molecular C19 H14
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo Chrysene, 5-methyl-, 5-Methylchrysene, NSC 407620
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2-12H,1H3
SMILES Cc1cc2ccccc2c3ccc4ccccc4c13
Nombre IUPAC 5-metilcriseno
Peso molecular (g/mol) 242.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1096
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5-Methylchrysene 1 mg/mL