Learn More
Éster metílico de 5-metil-bis-(2-aminofenoximetileno)-N,N,N',N'-tetraacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-bis-(2-aminophenoxymethylene)-N,N,N',N'-tetraacetate Methyl Ester |
| CAS | 96315-10-5 |
| Fórmula molecular | C27H34N2O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-Bis-(2-Aminophenoxymethylene)-N,N,N,N-Tetraacetate Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34N2O10/c1-19-10-11-21(29(17-26(32)36-4)18-27(33)37-5)23(14-19)39-13-12-38-22-9-7-6-8-20(22)28(15-24(30)34-2)16-25(31)35-3/h6-11,14H,12-13,15-18H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccccc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-5-metilfenoxi]etoxi]-N-(2-metoxi-2-oxoetil)anilino]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 546.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.2213 |