Learn More
5-metil-8-hidroxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-8-hydroxycoumarin |
| CAS | 36651-81-7 |
| Fórmula molecular | C10H8O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-Hydroxy-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c2OC(=O)C=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-5-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0473 |