Learn More
5-metil-7-metoxiisoflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavone |
| CAS | 82517-12-2 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 7-Methoxy-5-methyl-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O3/c1-11-8-13(19-2)9-15-16(11)17(18)14(10-20-15)12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c2C(=O)C(=COc2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-5-metil-3-fenil-cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0943 |