Learn More
5-metil-5-propil-1,3-dioxan-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050818 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050818 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0782.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-5-propil-1,3-dioxan-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
CAS 7148-50-7
Nombres de analitos o componentes 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Methyl-5-propyl-1,3-dioxan-2-one, Carisoprodol Imp. B (EP), Carisoprodol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O3/c1-3-4-8(2)5-10-7(9)11-6-8/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC1(C)COC(=O)OC1
Nombre IUPAC 5-metil-5-propil-1,3-dioxan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 158.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0943 g/mol