Learn More
5-metil-5-fenilpirimidina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona, Mikromol™
Código de producto. 17152879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17152879 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17152879 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0265.08
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-5-fenilpirimidina-2,4,6(1H,3H,5H)-triona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione)
CAS 76-94-8
Nombres de analitos o componentes Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Phenobarbital Imp. C (EP), 2,4,6-Trioxo-5-methyl-5-phenylhexahydropyrimidine, 5-Methyl-5-phenylbarbituric acid, 5-Methyl-5-phenylbarbityric acid, Eudan, Heptobarbital, Mephebarbital, Methylphenylbarbital, NSC 80543, Phenylmethylbarbituric acid, Rutonal, Phenobarbital Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O3/c1-11(7-5-3-2-4-6-7)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-metil-5-fenil-1,3-diazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 218.21
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0691 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylmethylbarbituric Acid