Learn More
Éster metílico del ácido 5-metil-4-oxazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-4-oxazolecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 41172-57-0 |
| Fórmula molecular | C6H7NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 5-Methyloxazole-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(OC)=O)N=CO1 |
| Nombre IUPAC | 5-metiloxazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 141.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.04 |