Learn More
5-Metil-4-nitroimidazol, TRC
Código de producto. 30470356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470356 25 g 25 g
30479411 5 g 5 g
30470355 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32381025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14003-66-8
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Sinónimo 4-Methyl-5-nitroimidazole, NSC 156634, RP 8549
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitro-1H-imidazol
SMILES Cc1nc[nH]c1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-4-nitroimidazole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-4(7(8)9)6-2-5-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382