Learn More
Cloruro de 5-metil-4-isoxazolsulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10541512 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00271DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 321309-26-6
Fórmula molecular C4H4ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 181.59
Número MDL MFCD02681975
Clave InChI STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2776141
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-4-sulfonilo
SMILES CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.6
Porcentaje de pureza 95%