Learn More
Cloruro de 5-metil-4-isoxazolcarbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10371573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371573 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10349382 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265514 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371573 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC26302CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 67305-24-2
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.542
Clave InChI ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
PubChem CID 2759917
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 97%