Learn More
5-Metil-4,5,6,7-tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridina-2-carboxílico cloruro de ácido, TRC
Código de producto. 30483622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483622 25 g 25 g
30466265 1 g 1 g
30474800 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483622 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33008525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 720720-96-7
Fórmula molecular C8H11ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 234.7
Sinónimo 4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, 4,5,6,7-Tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Monochloride, 5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 5-metil-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina-2-carboxílico; Cloruro
SMILES O=C(O)C1=NC2=C(S1)CN(C)CC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2S.ClH/c1-10-3-2-5-6(4-10)13-7(9-5)8(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.023