Learn More
Ácido (5-metil-3-trifluorometilpirazol-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Methyl-3-trifluoromethylpyrazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 345637-71-0 |
| Fórmula molecular | C7H7N2O2F3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic Acid, 2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]acetic Acid, 5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-acetic Acid, IN-WR 791, [5-Methyl-3-[trifluoromethyl]-1H-pyrazol-1-yl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F3N2O2/c1-4-2-5(7(8,9)10)11-12(4)3-6(13)14/h2H,3H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cc(nn1CC(=O)O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 208.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.046 |