Learn More
Ácido 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 1136-45-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, Oxacillin Related Compound C, Oxacillin Sodium Monohydrate Impurity C, Oxacillin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carboxílico |
| Mostrar más |