Learn More
Ácido 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470817 100 g 100 g
15460817 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01142.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1136-45-4
Fórmula molecular C11H9NO3
Peso molecular (g/mol) 203.197
Número MDL MFCD00003153
Clave InChI PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
PubChem CID 14343
Nombre IUPAC ácido 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 191°C to 193°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 164939
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 99%