Learn More
5-Metil-3-fenilisoxazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464817 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15464817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32129.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Punto de fusión 51°C to 53°C
Fórmula molecular C11H9NO2
Número MDL MFCD02677714
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
Clave InChI SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 187.20
PubChem CID 2776144
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%