Learn More
Cloruro de 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carbonilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440260 5 g 5 g
11430260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50702.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16883-16-2
Fórmula molecular C11H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00052205
Clave InChI HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.64
Porcentaje de pureza 99%