Learn More
Cloruro de 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carbonilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430260 1 g 1 g
11440260 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50702.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16883-16-2
Fórmula molecular C11H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00052205
Clave InChI HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.64
Porcentaje de pureza 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.