Learn More
Cloruro de 5-metil-3-fenilisoxazol-4-carbonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782093 10 g 10 g
10374372 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00502EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16883-16-2
Fórmula molecular C11H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 221.64
Número MDL MFCD00052205
Clave InChI HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2700g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.64
Porcentaje de pureza 90%