Learn More
(5-Metil-3-fenil-4-isoxazolil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11390547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390547 5 g 5 g
10101212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390547 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00513DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-01-3
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD02677687
Clave InChI KJGJWCJXSLAKKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl methylamine, 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 4-isoxazolemethanamine,5-methyl-3-phenyl, 4-aminomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-methaneamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methanamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 2776151
Nombre IUPAC (5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)metanamina
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%