Learn More
Ácido 5-Metil-3-fenil-4-isoxazolecarboxílico, TRC
Código de producto. 30481925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481925 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30481925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2277351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Fórmula molecular C11 H9 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 203.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0582