Learn More
5-Metil-3-fenil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450681 5 g 5 g
11440681 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450681 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20145.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1198-98-7 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-98-7
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00085133
Clave InChI VRRLZUXQTZOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmethyloxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 1,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-8ci 9ci
PubChem CID 98806
Nombre IUPAC 5-Metil-3-fenil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Punto de fusión 33°C to 36°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 97%