Learn More
Éster etílico del ácido 5-metil-3-(nitrometil)hexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-3-(nitromethyl)hexanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 128013-65-0 |
| Fórmula molecular | C10H19NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid','5-methyl-3-(nitromethyl)-','ethyl ester, 5-Methyl-3-nitromethylhexanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(nitromethyl)-5-methylhexanoate, Ethyl 5-methyl-3-(nitromethyl)hexanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-15-10(12)6-9(5-8(2)3)7-11(13)14/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(CC(C)C)C[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-metil-3-(nitrometil)hexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1314 |