Learn More
5-Metil-3-metileno-2-hexanono, TRC
Código de producto. 30475415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475415 100 mg 100 miligramos
30470689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187-87-7
Fórmula molecular C8 H14 O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo 4-Methyl-3-methylene-2-hexanone
Nombre IUPAC 5-metil-3-metilidehexan-2-one
SMILES CC(C)CC(=C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-methylene-2-hexanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-6(2)5-7(3)8(4)9/h6H,3,5H2,1-2,4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045