Learn More
(5-Metil-3-isoxazolil)metilamina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672243 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10782083 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10402064 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10672243
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC10413CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 154016-48-5
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Clave InChI AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776306
Nombre IUPAC (5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanamina
SMILES CC1=CC(=NO1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%