Learn More
5-Metil-3-isoxazolmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428538 250 mg 250 miligramos
15418538 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61948.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35166-33-7
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00085129
Clave InChI MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
Nombre IUPAC (5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
Color Incolora
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido