Learn More
Hidrazida del ácido 5-metil-3-isoxazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Hydrazide |
| CAS | 62438-03-3 |
| Fórmula molecular | C5H7N3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 306459 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-3-2-4(8-10-3)5(9)7-6/h2H,6H2,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | Cc1onc(c1)C(=O)NN |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,2-oxazol-3-carbohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 141.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0538 |