Learn More
Ácido 5-metil-3-isoxazolcarboxílico, bencilidenhidrazida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid Benzylidenehydrazide |
| CAS | 91397-11-4 |
| Fórmula molecular | C12H11N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid (Phenylmethylene)hydrazide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,14,16)/b13-8+ |
| SMILES | Cc1onc(c1)C(=O)N\N=C\c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-bencilidenoamino]-5-metil-1,2-oxazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0851 |