Learn More
5-Metil-3-isoxazolcarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346894 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10328113 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10416DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 57351-99-2
Fórmula molecular C5H4N2O
Peso molecular (g/mol) 108.10
Número MDL MFCD09064940
Clave InChI JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229456
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 97%