Learn More
5-metil-3-heptanona, TRC
Código de producto. 30478741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478741 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30478741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312070250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-Heptanone
CAS 541-85-5
Fórmula molecular C8 H16 O
Cantidad 250 mL
Sinónimo 3-Heptanone','5-methyl-, 5-Methyl-3-heptanone, (±)-5-Methyl-3-heptanone, 2-Methylbutyl ethyl ketone, 3-Methyl-5-heptanone, Ethyl 2-methylbutyl ketone, NSC 100734
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCC(C)CC(=O)CC
Nombre IUPAC 5-metilheptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 128.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201