Learn More
5-Metil-3-(4-piridil)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480718 250 mg 250 miligramos
15460718 1 g 1 g
15470718 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54416.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10350-70-6
Fórmula molecular C8H7N3O
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00464110
Clave InChI JZIKSOZOBQKFEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771672
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 5-methyl-3-4-pyridyl-1,2,4-oxadiazole, pyridine,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, pyridine, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
Nombre IUPAC 5-metil-3-piridin-4-il-1,2,4-oxadiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%