Learn More
5-Metil-3,4-difenilisoxazol, TRC
Código de producto. 30464723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464723 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30464723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312540500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
CAS 37928-17-9
Fórmula molecular C16 H13 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3
Nombre IUPAC 5-metil-3,4-difenil-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 235.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0997