Learn More
Ácido 5-metil-2-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Punto de fusión | 117°C to 120°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.