Learn More
Isocianato de 5-metil-2--(trifluorometil)-3-furilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10314472 250 mg 250 miligramos
10682433 1 g 1 g
10597454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10314472 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00706CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-03-5
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.109
Clave InChI WTKWFNIIIXNTDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl fur-3-yl isocyanate, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-furan, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furylisocyanate, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-isocyanate, furan, 3-isocyanato-5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779896
Nombre IUPAC 3-isocianato-5-metil-2-(trifluorometil)furano
SMILES CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl isocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 90%