Learn More
Ácido 5-metil-2-(trifluorometil)-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10597264 5 g 5 g
10100682 250 mg 250 miligramos
10099111 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10597264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00701DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 17515-74-1
Fórmula molecular C7H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 194.11
Número MDL MFCD00275563
Clave InChI NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782183
Nombre IUPAC ácido 5-metil-2-(trifluorometil)furano-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.11
Porcentaje de pureza 97%