Learn More
Cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)-3-furansulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.61 |
| Porcentaje de pureza | 97% |