Learn More
Cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)-3-furansulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079161 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11310557 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079161 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00703DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-02-4
Fórmula molecular C6H4ClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 248.6
Clave InChI GSYXWDYWBRICSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonyl chloride, 3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furansulfonylchloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-2-trifluoromethyl 3-furyl sulfone, 3-furansulfonyl chloride, 5-methyl-2-trifluoromethyl-9ci
PubChem CID 2779895
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-2-(trifluorometil)furan-3-sulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(O1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.61
Porcentaje de pureza 97%