Learn More
5-Metil-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %
Código de producto. 15497567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15497567 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15497567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35752.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 151276-15-2
Fórmula molecular C8H8F3NO
Número MDL MFCD18399696
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Sinónimo 5-methyl-2-trifluoromethoxy aniline
Clave InChI INWQECYURRPKAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)N
Nombre IUPAC 5-metil-2-(trifluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 191.153
PubChem CID 21997062
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%