Learn More
5-Metil-2-(tri-n-butilestannil)tiazol, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468117 250 mg 250 miligramos
15458117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51531.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848613-91-2
Fórmula molecular C16H31NSSn
Peso molecular (g/mol) 388.201
Número MDL MFCD09025809
Clave InChI LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
PubChem CID 16427131
Nombre IUPAC tributil-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.19
Porcentaje de pureza ≥90%