Learn More
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10015963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10015963 2.5 g Glass bottle 2.50 g
1 options
Código de producto. 10015963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127880025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-79-2
Número MDL MFCD00005439
Clave InChI VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
PubChem CID 74713
Nombre IUPAC Ácido 5-metiltiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136°C to 138°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6O2S
Cantidad 2.5 g
Beilstein 18, 295
Peso molecular (g/mol) 142.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2