Learn More
5-Metil-2-piridinol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10604083 10 g 10 g
10167482 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10604083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC35768EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91914-06-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD03092888
Clave InChI SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-picoline, 5-methyl-2-pyridinol, 5-methylpyridin-2 1h-one, 5-methyl-2-pyridone, 5-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 5-methyl, 2-pyridinol, 5-methyl, 6-hydroxy-3-picoline
PubChem CID 70482
Nombre IUPAC 5-metil-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1=CNC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-pyridinol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180°C to 185°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino